Merck
H7751
Sigma-Aldrich
4-Phenylphenol
Synonym(e):
4-Hydroxy-biphenyl
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.21
Beilstein:
1907452
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
bp
321 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
164-166 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
InChIKey
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)