Fortfahren mit
H7391
Hexadecanal dimethyl acetal
~98%
Synonym(e):
1,1-Dimethoxyhexadecane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H38O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
~98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(OC)OC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)