Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 168,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 582,00 € 494,70 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Beilstein/REAXYS Number:
5629635
MDL number:
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Hide-Remazol Brillantblau R, protease substrate
Quality Segment
form
powder
storage temp.
2-8°C
General description
Chromogenic substrate for trypsin
Application
Hide−Remazol Brilliant Blue R has been used:
- to study the substrate specificity of a purified collagenase preparation from Clostridium histolyticum
- to mix with cytotoxic samples for hide powder azure protease activity assay[1]
- as a high molecular weight substrate to test the inhibition of trypsin by the purified recombinant rat bikunin, α1-m/bikunin precursor, and α1-m
- as a substrate to obtain the inhibition of snake venom protease activity by the addition of exogenous citrate
Other Notes
Hide powder covalently linked to Remazol Brilliant Blue R
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form (Powder or Chunks or Fibers.) | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?