Merck
H5754
Sigma-Aldrich
1-Heptadecanol
≥97%
Synonym(e):
Heptadecylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)16OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.47
Beilstein:
1702195
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥97%
mp (Schmelzpunkt)
51-55 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C17H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-17H2,1H3
InChIKey
GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
309.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
154 °C - closed cup