Fortfahren mit
H5666
Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierender Faktor human
HumanKine®, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
GM-CSF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 452,00
5 x 10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.040,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
dimer 15-36 kDa (glycosylated)
Impurities:
≤1 EU/mg
€ 452,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierender Faktor human, GM-CSF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≤5 ng/mL EC50
quality
endotoxin tested
mol wt
dimer 15-36 kDa (glycosylated)
packaging
pkg of 5X10 μg, pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/mg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CSF2(1437)
General description
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor is mapped to human chromosome 5q21-q32.
Application
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor human has been used as a colony-stimulating cytokine in human acute myeloid leukemia cell line (OCI-M2) to test its effect on 5-azacitidin (AZA)-mediated DNA demethylation of upstream regulatory element (URE).
Biochem/physiol Actions
Der Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierende Faktor (GM-CSF) ist ein Wachstums- und Differenzierungsfaktor für Zellen der Granulozyten-, Makrophagen- und Eosinophilen-Linie. GM-CSF stimuliert bei extrem niedrigen Konzentrationen die Koloniebildung aus pluripotenten Vorläuferzellen und ist ein essenzieller Faktor für Überleben und Proliferation von hämatopoietischen Vorläuferzellen in allen Stadien bis hin zur Reife. Ebenso stimuliert er das Wachstum mancher Epithelzellen und Osteoplasten. GM-CSF wird von Zellen verschiedener Typen produziert (Monozyten, Endothelzellen, T-Zellen, Fibroblasten, Mitogen-stimulierte B-Zellen und LPS-stimulierte Makrophagen). GM-CSF wird als einkettiges Glycoprotein mit 128 Aminosäuren (beim Menschen) und einer konservierten Disulfidbindung sezerniert. GM-CSF von Mensch und Maus weisen eine Sequenzhomologie von ca. 54 % auf, eine Kreuzreaktivität bei Bioaktivität liegt nicht vor.
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor (GM-CSF) is an immune modulator and proinflammatory cytokine. It binds to the heteromeric cell-surface receptors present in the immune cells like granulocytes, endothelial cells and macrophages. GM-CSF is implicated in inflammation associated disorder of the lung and renal system.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 1x PBS.
Preparation Note
HumanKine GM-CSF is expressed as a 15-36 kDa glycosylated monomer in human HEK 293 cells. Production in human HEK 293 cells offers authentic glycosylation. Glycosylation contributes to stability in cell growth media and other applications. Although human and mouse GM-CSF share 54% amino acid sequence homology, their biological actions are species-specific and exhibit no cross-species reactivity.
Analysis Note
The specific activity was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells (human erythroleukemic indicator cell line).
Legal Information
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Disclaimer
Although human and mouse GM-CSF share 54% amino acid sequence homology, their biological actions are species-specific and exhibit no cross-species reactivity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP3050G5035G0282
description
GM-CSF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
description
GM-CSF, Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
description
GM-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
description
GM-CSF, from mouse, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can we find GM-CSF human expressed in Jurkat cells?
    1 answer
    1. This product is expressed in HEK293 cells while other product options are expressed in E. coli. Unfortunately, there is no GM-CSF from Jurkat currently available.
      Helpful?
  2. Welche Anzahl an U befindet sich pro mL?
    1 answer
    1. The specific activity is determined by the dose dependent stimulation of the proliferation of the human TF-1 cells (human erythroleukemic indicator cell line). This is provided as an EC50 value, meaning half the maximal effective concentration.
      The EC50 for the specific lot will be found on the COA.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h5666#product-documentation