Wichtige Dokumente
H4523
DL-β-Hydroxypalmitic acid methyl ester
≥98%
Synonym(e):
3-OH PAME, Methyl (±)-3-hydroxyhexadecanoate
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H34O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?