Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]3(O)[C@@]1(C)CCCC2(C)C)C=C
InChI
1S/C20H32O3/c1-7-17(4)13-15(21)20(22)18(5)11-8-10-16(2,3)14(18)9-12-19(20,6)23-17/h7,14,22H,1,8-13H2,2-6H3/t14-,17-,18-,19+,20-/m0/s1
InChI key
NDROUXDZPPPVIM-UPWFSPPHSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?