Fortfahren mit
H0135
Hydrocortison
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture
Synonym(e):
11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-en-3,20-dion, 17-Hydroxykortikosteron, 4-Pregnen-11β,17α,21-triol-3,20-dion, Cortisol, Kendall’s Compound F, Reichstein’s Substance M
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.46
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-020-1
Beilstein/REAXYS Number:
1354819
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥80% (HPLC)
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
211-214 °C (lit.)
solubility
ethanol: 1 mg/mL, clear
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
General description
Hydrocortison für die Anwendung in epithelialen und endothelialen adhärenten Zellkulturen:
Application
Hydrocortison wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • In der myogenen Induktion und Identifikation[1]
  • Langzeit-Stroma-Kulturen und Methylcellulose-Kulturen (eines der Bestandteile des Kulturmediums)[2]
  • In der fettbildenden Differenzierung (eines der Bestandteile des fettbildenden Mediums)[3]
  • In Zellkulturen: Humane Brustdrüsenepithelzellen MCF-10A wurden in DMEM/F12 angezogen und mit Hydrocortison neben anderen Komponenten versorgt.[4]
  • Die Zelllinie SUM149 wurde aus einem primären entzündlichen Brustkrebs etabliert und in FBS angezogen, supplementiert mit Hams F12-Medium, das Insulin und Hydrocortison enthält.[5]
  • Verwendung in Differenzierungsassays von Melanom-Sphäroiden.[6]
Biochem/physiol Actions
Primäres Glucocorticoid im Sekret der Nebennierenrinde
Primäres Glucocorticoid im Sekret der Nebennierenrinde. Hat ein dreimal so hohes entzündungshemmendes Potential wie Corticosteron bei einem deutlich geringeren Potential zur Na2+-Retention.
Physical form
Pulver-RT; in Arbeitsaliquote aufgeteilt eingefroren, wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden
Preparation Note
Für die Herstellung von 50 μg/mL Stammlösung 1,0 mL reines Ethanol zugeben, zum Auflösen sanft schwenken, 19 mL steriles Medium während des Mischens hinzugeben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H3160H6909PHR1014
biological source
synthetic (organic)
biological source
plant (wild yam)
biological source
non-animal source
biological source
-
assay
≥80% (HPLC)
assay
97.0-102.0% dry basis
assay
-
assay
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioXtra
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
liquid
form
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrocortison
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Adrenal gland,Bone marrow
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Could I use DMSO as the solvent for hydrocortisone ?
    1 answer
    1. The solubility of this product has been tested in ethanol at 1 mg/mL, and heating to 37°C may be required for complete solubilization. The solubility in DMSO has not been tested, but various sources indicate that this product is soluble in DMSO at a minimum of 20 mg/mL.
      Helpful?
  2. How long is the 50 μg/mL stock solution (1 mL absolute ethanol + 19 mL sterile medium) stable when stored in frozen aliquots at -20°C?
    1 answer
    1. Unfortunately, the solution stability of this product at -20°C is not determined internally. However, various sources suggest frozen aliquots stored at -20°C are stable for at least 3-4 months. It is strongly recommend to protect the solution from light.
      Helpful?
  3. What are the recommended storage conditions for stock solutions of item H0135, Hydrocortisone?
    1 answer
    1. The stock solutions can be stored at 4°C and are stable for up to 1 month.