Merck
GN786201
Greiner MASTERBLOCK® storage microplate
96 well, polypropylene, capacity 0.5 mL, chimney style, conical (V) bottom, clear
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Materialien
clear
Verpackung
pack of 80 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 786201
Verfügbarkeit
available only in China
Größe
96 wells
Eignung
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Rechtliche Hinweise
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)