Merck
GN782180
Greiner CELLSTAR® microplate
1536 well, HiBase, TC treated, flat bottom, clear
Synonym(e):
1536 well microplate, 1536 well plate, cell culture plate, treated microplate
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
Materialien
flat bottom
Verpackung
pack of 32 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 782180
Verfügbarkeit
available only in China
Größe
1536 wells
Eignung
suitable for (cell culture)
Rechtliche Hinweise
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)