Merck
GN682201
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
0.5 mL, translucent, flat cap
Synonym(e):
Greiner PCR tubes, Greiner 682201, receptical, saphire PCR tube, vessel, vial
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
packaging
pack of 10000 ea
manufacturer/tradename
Greiner 682201
availability
available only in China
technique(s)
PCR: suitable
suitability
suitable for (PCR applications)
General description
Greiner PCR tubes′ thin wall construction promotes optimal heat transfer between the thermocycler block and the reaction mixture. These PCR tubes are certified RNase/DNase free and are non-pyrogenic as well.
Legal Information
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)