Merck
GN673277
Greiner Sapphire PCR strip tube
1 x 8, 0.2 mL, violet, no cap
Synonym(e):
Greiner 673277, culture tube, receptical, vessel, vial
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1250 ea
manufacturer/tradename
Greiner 673277
availability
available only in China
technique(s)
PCR: suitable
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)