Merck
GERPN2222S
Hybond®-XL hybridization membranes
W × L 22 cm × 22 cm, sheets, pack of 10 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Materialien
positively charged nylon
sheets
Form
solid
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva RPN2222S
B × L
22 cm × 22 cm
Farbe
White
Porengröße
0.45 μm pore size
Rechtliche Hinweise
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)