Merck
GE17-3717-02
Capto S ImpAct
Cytiva 17-3717-02, pack of 100 ml
About This Item
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
NA.56
ligand
(-SO3)
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-3717-02
Matrix
high-flow agarose
Durchschnittliche Teilgröße
50 μm (d50V)
cleaning in place
4-12
working range
3-14
Kapazität
binding capacity(>85 mg BSA/mL medium, >90 mg lysozyme/ml medium, >100 mg IgG/ ml medium)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Chromatographie-Medium ist Teil unserer Plattform an hochauflösenden Medien auf Basis der Capto-Produktlinie. Dieser Kationenaustauscher zeichnet sich aufgrund der Kombination aus polymerem Liganden und den Eigenschaften der Basismatrix durch eine hohe Bindungskapazität aus. Darüber hinaus ermöglicht die geringe Beadgröße hochauflösende Aufreinigungen.
Die hohen Durchflussraten der Capto-Medien gewährleisten ein hervorragendes Fließverhalten unter Druck. Die herausragende Bindungskapazität und Auflösung von Capto S ImpAct sorgen in Kombination mit der Fähigkeit, bei hohen Durchflussraten und Betthöhen betrieben zu werden, für erhöhte Produktivität und Flexibilität bei der Prozessgestaltung.
Capto S ImpAct ist ein BioProcess-Chromatographie-Medium, das zur großangelegten Aufreinigung von biopharmazeutischen Proteinen entwickelt wurde. Dieses Produkt basiert auf der etablierten Capto-Basismatrix und bietet viele Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität und für eine einfache Prozessentwicklung.
Capto S ImpAct ist in verschiedenen Großpackungsgrößen und vorverpackten Formaten für ein einfaches Aufskalieren und eine unkomplizierte Prozessentwicklung erhältlich. Als Teil des BioProcess-Mediensortiments entspricht Capto S ImpAct den industriellen Ansprüchen an Liefersicherheit sowie umfassende technische und regulatorische Unterstützung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Capto S ImpAct ist ein starkes Kationenaustausch-Chromatographie-Medium (Harz), das zur intermediären Aufreinigung und Hochaufreinigung von monoklonalen Antikörpern (mAbs) und anderen Biomolekülen entwickelt wurde.
  • Hohe Bindungskapazität, > 100 mg mAb/ml Medium.
  • Effiziente Aggregatentfernung bei hoher monoklonaler Antikörperlast.
  • Hochauflösende intermediäre Aufreinigung und Hochaufreinigung auf Basis der etablierten Capto-Plattform.
  • Flexible Prozessgestaltung dank eines großen Betriebsbereichs an Durchflussraten und Betthöhen, was die Optimierung und Skalierung erleichtert.
  • Hohe Produktivität für eine kosteneffiziente Fertigung.
  • Liefersicherheit und umfassende regulatorische Unterstützung.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Capto is a trademark of Cytiva