Merck
GE10600020
Amersham Protran® Membranen für Western-Blotting, Nitrozellulose
pore size 0.45 μm, roll W × L 150 mm × 4 m, pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 10600020
Walze B × L
150 mm × 4 m
Porengröße
0.45 μm pore size
Allgemeine Beschreibung
Amersham Protran® Supported Nitrocellulose-Membranen für Western Blotting sind robuste Protein-Blotting-Membranen, die aus verstärkter Nitrocellulose bestehen und mehrmals wiederverwendet werden können.
Anwendung
Amersham Protran® Supported Nitrocellulose-Membranen für Western Blotting sind für folgende Anwendungen geeignet:
  • Western Blot
  • Southern Blots
  • Northern Blot
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • High binding capacity.
  • Versatile, robust and excellent signal-to-noise ratios.
  • Optimal for applications when stripping and reprobing is required.
  • Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Rechtliche Hinweise
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame