GBL103230
Grace Bio-Labs reusable CultureWell™ gaskets
wells, 3, well L × W × depth 9.5 mm × 9.5 mm × 0.8 mm, well capacity (300-500 μL)
Synonym(e):
reusable slide gasket, reusable slide well
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear silicone
Sterilität
(non-sterile)
non-sterile
Leistungsmerkmale
wells 3
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 103230
Außenmaß L × B
61 mm × 24 mm
Well L × B × Tiefe
9.5 mm × 9.5 mm × 0.8 mm
Wellbereich
0.7 cm2
Well-Kapazität
(300-500 μL)
Wells
3
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture