Fortfahren mit
G9903
Meerwasser-Anreicherungslösung nach Guillards (F/2)
50 ×, liquid, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
F/2-Wasseranreicherung, Meerwasser-Anreicherungslösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
€ 124,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
concentration
50 ×
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Die Meerwasser-Anreicherungslösung nach Guillard (F/2) besteht aus wichtigen Nährstoffen, Spurenmetallen und Vitaminen. Die Meerwasser-Anreicherungslösung nach Guillard (F/2) kann als chemische Stammlösung zur Förderung der Rekonstitution des Meerwasser-Anreicherungsmediums nach Guillard (F/2) verwendet werden.
Application
Das Meerwasser-Anreicherungsmedium nach Guillard (F/2) wird häufig als angereichertes Meerwassermedium zur Kultivierung von Meeresalgen (Diatomeen) eingesetzt.
Preparation Note
In einer Konzentration von 20 ml/l Meerwasser verwenden.
Phykologie-Medium zusammengesetzt und hergestellt aus Pulver
Mit den wichtigen Nährstoffen, Spurenmetallen und Vitaminen gemäß Guillard (1975).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G0154M0529M0654
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Storage temperature is listed at -20C. For use, should it be fully thawed and refrozed every time? Is there a limit to the number of freeze/thaw cycles it will tolerate?
    1 answer
    1. This product may be thawed upon receipt and dispensed to working volumes and refrozen. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The 1X prepared medium may be stored refrigerated for 1-2 weeks protected from light.