Merck
G9899
D-Glucose-6-14C
aqueous ethanol solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
40-60 mCi per mmol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Packaging
serum bottle
Physical form
Ethanol: water (9:1) solution
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)