Merck
G8137
Guanosine 5′-monophosphate, periodate oxidized sodium salt
90-95%
Synonym(e):
Guanosine 5′-monophosphate-2′,3′-dialdehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
90-95%
storage temp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)