Wichtige Dokumente
G7640
Glycolithocholic acid ethyl ester
Synonym(e):
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(carboxymethyl)amide ethyl ester
Beschreibung
anionic
SMILES String
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]34[H])[C@H](C)CCC(=O)NCC(=O)OCC)[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2