Merck
G7522
3-α-Galactobiose
synthetic, ≥90%
Synonym(e):
α-D-Gal-(1→3)-D-Gal, 3-O-α-D-Galactopyranosyl-D-galactose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
83008
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
assay
≥90%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)