Merck
G6879
Sigma-Aldrich
Gly-Gly amide hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9N3O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.NCC(=O)NCC(N)=O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)