Fortfahren mit
G6626
Glycerol phosphate calcium salt
>98% (TLC)
Synonym(e):
Calcium glycerophosphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H7O6PCa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.14
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
261-240-1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
Ca: 15.0-22.8% (Dry basis)
SMILES string
OCC(OP(O)(O)=O)CO.[Ca]
InChI
1S/C3H9O6P.Ca.2H/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;
InChI key
DVIIMTRPWRJOMF-UHFFFAOYSA-N
General description
Usually contains 80% β-isomer and 20% rac-α-isomer.
Application
β-glycerol phosphate can be used as part of a mineralization medium to aid in the differentiation of osteoblasts.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G7886C7263G6501
assay
>98% (TLC)
assay
≥93% (GC)
assay
98.0-105.0%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
cation traces
Ca: 15.0-22.8% (Dry basis)
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
color
white to off-white
color
white
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)