Gamborg's B-5 Basal Medium with Minimal Organics is a plant tissue culture medium that contains reduced amounts of organic compounds compared to the standard Gamborg's B-5 Basal Medium. The minimal organics version is designed to provide a lower concentration of organic compounds, such as vitamins or amino acids, which allows for more precise control over nutrient supplementation in plant tissue culture experiments. Please see the link below to review the formulation tables for Gamborg's basal salt mixtures, products G5893 and G5768.
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/186/351/g5768for.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 14,20 |
10 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 49,70 |
Über diesen Artikel
form
fine powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- as a component of liquid media for the tissue culture of Brassica rapa
- as a component of callus inducing medium for culturing Arabidopsis cardiolipin mutant seedlings[1]
- as a component of solid GM medium for germination of Arabidopsis seeds[2]
Preparation Note
Media Formulation
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| form fine powder | form fine powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What do you mean by minimal organics?