Merck
G5537
Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
lyophilized powder, 70-140 units/mg protein
Synonym(e):
D-Glyceraldehyde 3-phosphate:NAD+ oxidoreductase (phosphorylating), GAPDH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-609-4
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
70-140 units/mg protein
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
70-140 units/mg protein
composition
Protein, 30-70% biuret
foreign activity
3-Phosphoglyceric phosphokinase ≤0.05%
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase catalyzes the conversion of glyceraldehyde-3-phosphate to 1,3-bisphosphoglycerate as part of glycolysis. It has also been shown to have roles in initiation of apoptosis, transcription activation and the shuttling of ER to Golgi vesicles<<<,New>>>.
Physical form
Lyophilized, sulfate-free powder stabilized with trehalose, citrate, and DTT. Useful for systems requiring low sulfate.
Other Notes
One unit will reduce 1.0 μmole of 3-phosphoglycerate to D-glyceraldehyde 3-phosphate per min in a coupled system with 3-phosphoglyceric phosphokinase at pH 7.6 at 25 °C.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)