Fortfahren mit
G5166
PNGase F Glycosidase
Removes N-linked glycans, suitable for mass spectrometry, from Elizabethkingia miricola
Synonym(e):
N-Glykosidase F, Peptid-N-Glykosidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 321,00
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 525,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥20000 units/mg protein
Biological source:
bacterial (Elizabethkingia miricola)
€ 321,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PNGase F aus Elizabethkingia miricola, buffered aqueous solution
biological source
bacterial (Elizabethkingia miricola)
Quality Segment
conjugate
(N-linked)
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥20000 units/mg protein
mol wt
36 kDa
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
PNGase F (Peptid N-Glykosidase F) spaltet Asparagin-gebundene Glykoproteine, wodurch kohlenhydratfreie Peptide und losgelöste Oligosaccharide von voller Länge erzeugt werden.
Application
Wird zur Deglykolisierung von Protein verwendet.
PNGase F aus Elizabethkingia miricola wird für die Deglykosylierung von Proteinen eingesetzt.[1]
Biochem/physiol Actions
Spaltet ein gesamtes Glykan von einem Glykoprotein ab, vorausgesetzt, die glykosylierte Asparagineinheit ist an ihrem Amino- und Carboxyterminus mit einer Polypeptidkette substituiert.
Physical form
Wird als Lösung in 20 mM Tris-HCl, pH-Wert 7,5, 50 mM NaCl und 1 mM EDTA bereitgestellt
Other Notes
Eine Einheit katalysiert die Freisetzung von N-vernetzten Oligosacchariden aus 1 Nanomol denaturierter Ribonuklease B in einer Minute bei 37 °C und einem pH-Wert von 7,5, überwacht durch SDS-PAGE. Eine Sigma-Einheit von PNGase F-Aktivität entspricht 1 IUB-Millieinheit.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P7367G1549G0535
biological source
bacterial (Elizabethkingia miricola)
biological source
bacterial (Elizabethkingia meningoseptica)
biological source
-
biological source
-
specific activity
≥20000 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥1000 U/mg
specific activity
-
form
buffered aqueous solution
form
powder
form
ready-to-use solution
form
buffered aqueous glycerol solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
36 kDa
mol wt
~36 kDa
mol wt
~36 kDa
mol wt
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)