Merck
G4894
Sigma-Aldrich
Glycine-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2O3 · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)CN)ccc12
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable