G4127
Glycyl-L-valin
About This Item
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)[C@H](NC(=O)CN)C(O)=O
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable