Merck
G3254
Gly-DL-Leu-DL-Ala
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.30
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)CN)C(=O)NC(C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-6(2)4-8(14-9(15)5-12)10(16)13-7(3)11(17)18/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)
InChI key
PAWIVEIWWYGBAM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)