Fortfahren mit
G3002
Gly-Pro
≥98%, suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
glycyl-L-proline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 739,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
211-880-2
€ 739,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Gly-Pro,
assay
≥98%
Quality Segment
form
solid
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O
InChI
1S/C7H12N2O3/c8-4-6(10)9-3-1-2-5(9)7(11)12/h5H,1-4,8H2,(H,11,12)
InChI key
KZNQNBZMBZJQJO-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Diagnostic efficacy of [(68)Ga]Ga-DOTA-GPFAPI-04 in patients with solid tumors in a head-to-head comparison with [(18)F]F-FDG: results from a prospective clinical study.: This study explores the use of Gly-Pro in peptide imaging agents, specifically [(68)Ga]Ga-DOTA-GPFAPI-04, demonstrating its superior diagnostic performance in detecting solid tumors compared to traditional imaging modalities, offering new avenues for cancer diagnosis and monitoring (Yuan et al., 2024).
  • Understanding the Transepithelial Transport and Transbilayer Diffusion of the Antihypertensive Peptide Asn-Cys-Trp: Insights from Caco-2 Cell Monolayers and the DPPC Model Membrane.: This research demonstrates the utility of Gly-Pro in studying the absorption and metabolic stability of antihypertensive peptides, providing key insights into their pharmacokinetic behaviors and enhancing drug delivery strategies (Wu et al., 2024).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
50200P2254G0903
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥98%
assay
≥99.0% (NT)
assay
-
assay
≥80% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
white
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)