Wichtige Dokumente
G2127
Gly-Lys hydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17N3O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.NCCCCC(NC(=O)CN)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?