Merck
G137
(2S,4R)-4-Methylglutamic acid
solid
Synonym(e):
SYM-2081
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
optical activity
[α]23/D +23.2°, c = 0.73 in 6 M HCl(lit.)
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
C[C@H](C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-3(5(8)9)2-4(7)6(10)11/h3-4H,2,7H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4+/m1/s1
InChI key
KRKRAOXTGDJWNI-DMTCNVIQSA-N
Application
(2S,4R)-4-Methylglutamic acid has been used as a kainate receptor (KAR) antagonist to test its effect on acetylcholine release in muscle cells.
Biochem/physiol Actions
(2S,4R)-4-Methylglutamic acid (SYM 2081) is a selective antagonist for the kainate receptor that elicits antihyperalgesic and antinociceptive functionality. It may be useful to treat mechanical allodynia associated with the cold-freeze injury model. SYM 2081 also mediates the suppression of glutamate release from injured C-fibers. It may also be involved in the attenuation of heat hyperalgesia in nerve injury models.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)