Merck
G1133
Sigma-Aldrich
Guanylyl(2′→5′)guanosine ammonium salt
About This Item
Lineare Formel:
C20H25N10O12P · NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
645.48
UNSPSC-Code:
12352204
Lagertemp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)