Fortfahren mit
G1026
Glass plates for vertical standard gel
16.5 cm × 22 cm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105312
NACRES:
NB.51
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Glasplatten für vertikales Standardgel, Breite 16,5 cm, W × H 16.5 cm × 22 cm
W × H
16.5 cm × 22 cm
Packaging
Das Set besteht aus einer rechteckigen Platte mit abgerundeten unteren Ecken und einer eingekerbten Platte.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)