Merck
G1151
Glass plates for vertical standard gel
16.5 cm × 28 cm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105312
NACRES:
NB.51
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Glasplatten für vertikales Standardgel, Breite 16,5 cm, W × H 16.5 cm × 28 cm
W × H
16.5 cm × 28 cm
Quality Segment
Packaging
Das Set besteht aus einer rechteckigen Platte mit abgerundeten unteren Ecken und einer eingekerbten Platte.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)