Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 85,20 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.18
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
231-019-4
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
155-158 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12N2O5/c8-3-5(10)9-4(7(13)14)1-2-6(11)12/h4H,1-3,8H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)/t4-/m0/s1
InChI key
IEFJWDNGDZAYNZ-BYPYZUCNSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mp 155-158 °C | mp - | mp - | mp - |
| color white | color white | color white | color white |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?