Merck
F9517
(+)-Fenfluramine hydrochloride
Synonym(e):
(+)-N-Ethyl-α-methyl-m-[trifluoromethyl]phenethylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
EC Number:
221-806-0
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
drug control
USDEA Schedule IV
Biochem/physiol Actions
Neurotoxic on prolonged administration or at high dosage; releases serotonin from axon terminals by a nonexocytotic mechanism; anorectic
Other Notes
Active isomer
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)