Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41105300
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensheet size
3 1/4 in. × 4 in.
storage temp.
2-8°C
General description
Fine-grain, blue-sensitive emulsion on 7-mil ESTAR base, notched for emulsion identification. Tear- and abrasion-resistant, dimensionally stable. Requires shorter pump-down time and curls less than Kodak electron image film SO-163.
Legal Information
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?