Merck
F8258
2-Fluoro-6-nitrotoluene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
EC Number:
212-203-3
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
density
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)