Fortfahren mit
F8182
Faropenem sodium hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(5R,6S,8R,2′R)-2-(2′-tetrahydrofuryl)-6-hydroxyethylpenem-3-carboxylate sodium salt, ALP 201, Farom, Fropenem, Furopenem, SUN 5555, SY 5555, Wy 49605
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,50
€ 71,82
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 327,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14NNaO5S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.30 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 71,82
Listenpreis€ 84,50Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +120 to +130°, c = 1.0 in water
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
originator
Daiichi-Sankyo
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].C[C@@H](O)C1C2SC(C3CCCO3)=C(N2C1=O)C([O-])=O
InChI
1S/C12H15NO5S.Na.H2O/c1-5(14)7-10(15)13-8(12(16)17)9(19-11(7)13)6-3-2-4-18-6;;/h5-7,11,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17);;1H2/q;+1;/p-1/t5-,6-,7+,11-;;/m1../s1
InChI key
FHSVCMPZCIOKGW-VIDQLUEFSA-M
General description
Faropenem sodium hydrate belongs to the penem group of antibiotics prescribed for oral usage. Enterobacteriaceae bacterial infections with cephalosporin resistance are susceptible to faropenem. Faropenem could be an effective antibiotic to treat urinary tract infections caused by extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) producing bacteria.
Biochem/physiol Actions
Broad spectrum beta-lactam antibiotic belonging to the penem group; β-lactamase stable.
Faropenem sodium is an ultra-broad spectrum, β-lactamase resistant, β-lactam antibiotic active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Features and Benefits
This compound was developed by Daiichi-Sankyo. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M2574E190532460
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: freely soluble
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)