Über diesen Artikel
grade
Molecular Biology
vapor density
1.55 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
932 °F
color
clear colorless
refractive index
n
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for nucleic acid hybridization
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formamid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
305.6 °F
flash_point_c
152 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-12-7
75-12-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?