Merck
F7000
5-Amino-fluorescein
~95% (HPLC)
Synonym(e):
Fluoresceinamin Isomer I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H13NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.32
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
222-043-6
Beilstein/REAXYS Number:
48395
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~95% (HPLC)
form
powder
color
red-brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
Application
The two isomers are produced by the usual synthesis. Most publications imply they are interchangeable when used for the preparation of the isothiocyanate for fluorescent antibody work. In fact, most commercial preparations are not even labeled as to whether or not they are mixtures.
Other Notes
Note: Do not confuse with fluorescamine.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)