Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
~95% (Radiochemical Purity)
form
methanol solution
extent of labeling
40-60 mCi per mmol
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4[14cH]ccc-2c34
Packaging
verschweisste Ampulle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?