Merck
F3889
Sigma-Aldrich
N-Formyl-L-phenylalanine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Anwendung(en)
detection
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC=O
InChI
1S/C10H11NO3/c12-7-11-9(10(13)14)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7,9H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t9-/m0/s1
InChIKey
NSTPXGARCQOSAU-VIFPVBQESA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)