Merck
F3526
Molekulargewichtsmarker, fluoreszierend
mol wt 20,000-200,000 Da
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
mol wt
20,000-200,000 Da
color
blue
storage temp.
−20°C
Other Notes
Das Produkt enthält folgende Proteine:
  • Trypsininhibitor, Sojabohne: 20,100 Da
  • Carboanhydrase, Rindererythrozyte: 29,000 Da
  • Alkoholdehydrogenase, Pferdeleber 39,800 Da
  • Albumin, Rinderserum: 66,000 Da
  • β-Galactosidase E. coli: 116,000 Da
  • Myosin, Kaninchenmuskel: 205,000 Da
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eduardo L V Silveira et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 15(8), 1292-1300 (2008-06-27)
Earlier studies have demonstrated in A/Sn mice highly susceptible to Chagas' disease protective immunity against lethal Trypanosoma cruzi infection elicited by vaccination with an open reading frame (ORF) expressed by amastigotes. In our experiments, we used this mouse model to