Fortfahren mit
F3520
Anti-Von-Willebrand-Faktor in Kaninchen hergestellte Antikörper
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Faktor-VIII-verwandtes Antigen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 152,00
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 522,00
€ 443,70
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 635,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC (p)
Citations:
100
€ 152,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using human tissue (Indirect Immunoperoxidase Labeling), indirect immunofluorescence: 1:200 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VWF(7450)
General description
Anti-Von-Willebrand-Faktor vom Kaninchen wird mit gereinigtem Von-Willebrand-Faktor als Immunogen hergestellt.
Humaner Von-Willebrand-Faktor (Faktor VIII R:Ag) ist ein 270 kDa multimeres Plasmaglycoprotein. Der Von-Willebrand-Faktor hat funktionelle Bindungsdomänen zu Thrombozytenglykoprotein Ib, -glykoprotein IIb/IIIa, Kollagen und Heparin. Der Faktor wird von Endothelzellen synthetisiert und ist auch in Thrombozyten und Megakaryozyten vorhanden.
Immunogen
Von-Willebrand-Faktor (Faktor-VIII-verwandtes Antigen) aus humanem Plasma.
Application
Anti-Von-Willebrand-Faktor-Antikörper vom Kaninchen wird eingesetzt für:
  • Western-Blot-Analysen und Immunfärbung
  • Immunzytochemie
  • Immunhistochemie
  • Indirekte Immunfluoreszenz
Biochem/physiol Actions
Es ermöglicht die Thrombozytenadhäsion an verletzte Gefäßwände und dient als Träger und Stabilisator für den Koagulationsfaktor VIII.
Der Antikörper reagiert spezifisch mit dem Zytoplasma humaner Endothelzellen aus normalem und neoplastischem Blut und aus den Lymphgefäßen. Er reagiert auch mit dem humanen Endokard, Thrombozyten und Megakaryozyten. Er kann für immunhistologische Untersuchungen der Gefäßstrukturen in gefrorenen Gewebepräparaten und enzymatisch vorverdauten, mit Formalin, Methacarn, Ethanol oder Bouin-Lösung fixierten und in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten verwendet werden.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, mit 15 mM Natriumazid
Preparation Note
Gesamt-Antiserum wird aufgereinigt, um eine IgG-Fraktion des Antiserums zu erhalten.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA001815F7799A2052
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, Drosophila, wide range
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using human tissue (Indirect Immunoperoxidase Labeling), indirect immunofluorescence: 1:200 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:5,000 using human colorectal carcinoma tissue, western blot: 1:1,000 using nuclear extract of a phorbol ester-treated human A431 cells or nuclear extract of human A431 cells
technique(s)
dot blot: 1:10,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2.5 μg/mL using rat cerebellum
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)