Merck
F3427
Fluorescein-β-D-galactopyranoside polyacrylamide
powder
Synonym(e):
β-D-Gal-PAA-FI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Level
mol wt
~30 kDa
color
yellow
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Galactopyranoside is a glycoside of galactopyranose, a derivative of galactose. Fluorescein-β-D-galactopyranoside is a highly sensitive substrate for galactosidases therefore it can be used for analyzing the level of transfection of adenoviral vectors encoding Escherichia coli β-galactosidase.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N Amos et al.
Rheumatology (Oxford, England), 45(10), 1201-1209 (2006-03-31)
Despite recent major advances in the understanding of the pathogenesis of rheumatoid arthritis, with tumour necrosis factor-alpha (TNFalpha) established as a major therapeutic target, comparatively little is known about the mediators involved in the destructive and inflammatory pathways in osteoarthritis
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F3427-500UG04061831594485