Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.22
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
N-Formyl-L-methionine, ≥90% (TLC)
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-11-3-2-5(6(9)10)7-4-8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
PYUSHNKNPOHWEZ-YFKPBYRVSA-N
Application
N-Formyl-L-methionine (fMet) is used to identify, differentiate and characterize amino acid N-deformylase(s), N-carbamoylase(s) and N-aminoacylase(s).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?