Merck
F2768
Fast Red TR-Salz Hemi-(zinkchlorid) (Salz)
practical grade
Synonym(e):
4-Chlor-2-methylbenzoldiazoniumsalz, Azoic Diazo No. 11
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6Cl2N2 · 0.5 ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.19
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
37085
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
practical grade
composition
Dye content, ~15%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc(Cl)ccc1[N+]#N.Cc2cc(Cl)ccc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2.4ClH.Zn/c2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
RIIVFDKBXXMYRL-UHFFFAOYSA-J
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Thaqif El Khassawna et al.
Histochemistry and cell biology, 144(5), 491-507 (2015-07-27)
Bone loss is a symptom related to disease and age, which reflects on bone cells and ECM. Discrepant regulation affects cell proliferation and ECM localization. Rat model of osteoporosis (OVX) was investigated against control rats (Sham) at young and old