Fortfahren mit
F2756
Fluorescein di(β-D-galactopyranosid)
Synonym(e):
FDG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H32O15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
656.59
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3c(Oc4cc(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)ccc4C36OC(=O)c7ccccc67)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C32H32O15/c33-11-21-23(35)25(37)27(39)30(45-21)42-13-5-7-17-19(9-13)44-20-10-14(43-31-28(40)26(38)24(36)22(12-34)46-31)6-8-18(20)32(17)16-4-2-1-3-15(16)29(41)47-32/h1-10,21-28,30-31,33-40H,11-12H2/t21-,22-,23+,24+,25+,26+,27-,28-,30-,31-/m1/s1
InChI key
ZTOBILYWTYHOJB-WBCGDKOGSA-N
General description
Fluorogenic substrate for β-galactosidase
Application
Fluorescein di(β-D-galactopyranoside) (FDG) has been used for the detection of gene expression via FACS (fluorescence-activated cell sorting).[1][2]
Fluorescein di(β-D-galactopyranoside) has been used as a substrate in β-galactosidase assay.
Biochem/physiol Actions
Fluorescein di (β-D-galactopyranoside) (FDG) results in fluorescence after being hydrolyzed to fluorescein by β-galactosidase. It gives fluorescence proportional to the enzymatic activity. This molecule is mainly required for the detection of gene expression in transfected cells when using β-galactosidase (Lac Z) as a reporter gene.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D0531B951143188
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, yellow
solubility
-
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)